Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Tabletten sind Proteaseinhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 88266
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13434189
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Thermo Protease Inhibitor Tablets und Minitabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A und sind in Rezepturen mit oder ohne EDTA, einem Metalloproteinase-Inhibitor, erhältlich. Die EDTA-freie Formulierung bietet zusätzliche Kompatibilität mit IMAC-Reinigungsmethoden und 2D-Gelelektrophorese. Stabil für die Lagerung bei 4 °C für bis zu 12 Monate, jede große Tablette ist ausreichend für 50 ml Lösung und jede Minitablette ist ausreichend für 10 ml Lösung. Sowohl Tablettengrößen als auch -formulierungen eignen sich für die Reagenzienvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und kultivierten Zellen.
Leistungsmerkmale:
  • Kostengünstig −Sowohl große als auch Minitabletten sind für äquivalente Volumina am kostengünstigsten als andere handelsübliche Formulierungen
  • Anwenderfreundlich − Die kühlmittelstabilen Tabletten lassen sich leicht in Puffern und Lysereagenzien auflösen
  • Zwei Formulierungen − Mit oder ohne EDTA erhältlich
  • kompatibel −Verwendung mit selbst angefertigten oder handelsüblichen Zelllysereagenzien und Thermo Scientific Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhibitoren in proprietärem Trägerstoff in Braunglasfläschchen
Protease Inhibitor Tablets
Pierce™
20 Tabletten (50 ml pro Tablette)
EDTA Free
Tablette
1000 ml Probe (50 ml pro Tablette)