Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Minitabletten
Thermo Scientific™ Pierce EDTA-Free Protease Inhibitor Tablets sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
30.54 CHF - 30.68 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Western Blotting |
Ausreichend für | 1 Tablette ist ausreichend für 10 ml |
Menge | 2 Tabletten |
Format | Tablet |
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16386522
|
Thermo Scientific™
A32954 |
1 Fläschchen mit Inhibitor-Tabletten |
30.54 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16396522
|
Thermo Scientific™
A32956 |
1 Fläschchen mit Inhibitor-Tabletten |
30.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.Besondere Eigenschaften:
- Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
- Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
- Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
1 Tablette ist ausreichend für 10 ml | |
Tablet |
Proteinaufreinigung, Western Blotting | |
2 Tabletten |