Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Minitabletten
Thermo Scientific™ Pierce EDTA-Free Protease Inhibitor Tablets sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ A32954
25.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16386522
  • 30.54 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.
Besondere Eigenschaften:
  • Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
  • Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
  • Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
  • Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen mit Inhibitor-Tabletten
Proteinaufreinigung, Western Blotting
2 Tabletten
2 °C bis 8 °C
1 Tablette ist ausreichend für 10 ml
Tablet
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Minitabletten > 2 Tabletten; 1 Tablette ist ausreichend für 10 ml; Testgröße