Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter
Get rapid and efficient protein transfer at your fingertips with the Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter.
Marke:  Thermo Scientific™ 22834
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15635315
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Power Blotter
Semi-dry transfer of proteins from polyacrylamide gels to membranes
Pierce Power Station, Pierce Power Blot Cassette, Western Blot Roller, Power Cord with C/13 Connector, Quick Start Guide
2-part unit
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter > Power Blotter