Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter
Get rapid and efficient protein transfer at your fingertips with the Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter.
Marke:  Thermo Scientific™ 22834SPCL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15319134
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™ Power Blotter Welcome Pack, SDS-PAGE Gels Compatibility, Horizontal Running Dimension, Semi-Dry Mode of Transfer, 100 to 240V, 50/60Hz, 168W Electrical Requirements, Use With iBlot™, For Protein Assays and Analysis
Pierce™ Power System
Pierce power station, pierce power blot cassette, western blot roller, power cord with C/13 connector, quick start guide, pierce 1-Step transfer buffer, 1L western blotting filter paper, 7 x 8.4cm, 100 sheets
100 to 240 V 50/60 Hz 168 w
168 w
Protein assays and analysis, protein gel electrophoresis
Pierce™ Power Blotter Welcome Pack
Je 1 x
100 to 240 V
50/60 Hz
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter > Power Blotter Welcome Pack