Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle und praktische Methode zur Aufreinigung rekombinanter His-Tag-Proteine
424.00 CHF - 1574.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | Slurry: 25% |
---|---|
Versandbedingung | Nasseis |
Partikelgröße | 30 μm |
Form | Flüssige Suspension |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15656144
|
Pierce™
78605 |
4 mL |
424.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15666144
|
Pierce™
78606 |
20 mL |
1574.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Produktmerkmale:Ni-NTA Magnetic Agarose Beads werden für die Affinitätsaufreinigung kleiner Mengen sowie für das Screening mit hohem Durchsatz rekombinanter, His-markierter Proteine verwendet. Die Polyhistidin-Markierung ist die häufigste Affinitätsmarkierung. Sie besteht in der Regel aus sechs aufeinanderfolgenden Histidinresten (6xHis). Markierte Proteine werden in verschiedenen Systemen, vor allem in Bakterien, überexprimiert und aus Zelllysaten wie jenen, die mit Thermo Scientific B-PER Bacterial Protein Extraction Reagenzien hergestellt werden, aufgereinigt. Die Aufreinigung His-markierter Proteine erfolgt mittels eines mit Nickel beladenen NTA-Chelats, das sich koordinativ an die Histidin-Seitenketten anlagert. Das NTA-Chelat umfasst vier Metall-Bindungsstellen, was ein geringes Auslaugen der Metallionen und eine hohe Bindungskapazität ermöglicht. Das Protokoll für Ni-NTA Magnetic Agarose Beads wurde optimiert und ermöglicht dadurch eine hohe Reinheit des isolierten His-Tag-Proteins.
- Hohe Kapazität — Ausreichend für routinemäßige und anspruchsvolle Reinigungsverfahren; bindet > 70 mg 6xHis-markiertes Protein pro Milliliter des abgesetzten Harzes
- Leistungsfähige und reproduzierbare Beads — Nicht aggregierende, mit Magnetit (Fe3O4) versehene, superparamagnetische Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit sowohl für manuelle als auch automatisierte HTS-Reinigungsanwendungen
- Geringe unspezifische Bindung — Optimiertes Aufreinigungsprotokoll führt zu einer besseren Aufreinigung markierter Proteine
- Vielseitig — Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
- Kompatibel — Eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
Anwendungen:
- Proteinreinigung und Proteinisolation
- Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Spezifikation
Slurry: 25% | |
30 μm | |
Pierce™ | |
Magnetische Agarose-Beads | |
Flasche |
Nasseis | |
Flüssige Suspension | |
Rekombinant | |
Metallchelat, divalentes Nickel |