Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle und praktische Methode zur Aufreinigung rekombinanter His-Tag-Proteine
Marke: Pierce™ 78606
890.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Produktmerkmale:Ni-NTA Magnetic Agarose Beads werden für die Affinitätsaufreinigung kleiner Mengen sowie für das Screening mit hohem Durchsatz rekombinanter, His-markierter Proteine verwendet. Die Polyhistidin-Markierung ist die häufigste Affinitätsmarkierung. Sie besteht in der Regel aus sechs aufeinanderfolgenden Histidinresten (6xHis). Markierte Proteine werden in verschiedenen Systemen, vor allem in Bakterien, überexprimiert und aus Zelllysaten wie jenen, die mit Thermo Scientific B-PER Bacterial Protein Extraction Reagenzien hergestellt werden, aufgereinigt. Die Aufreinigung His-markierter Proteine erfolgt mittels einer mit Nickel geladenen NTA-Bindung, die mit den Histidin-Seitenketten übereinstimmt. Das NTA-Chelat umfasst vier Metall-Bindungsstellen, was ein geringes Auslaugen der Metallionen und ein hohes Bindungsvermögen ermöglicht. Das Protokoll für Ni-NTA Magnetic Agarose Beads wurde optimiert und ermöglicht dadurch eine hohe Reinheit des isolierten His-Tag-Proteins.
- Hohe Kapazität — Ausreichend für routinemäßige und anspruchsvolle Reinigungsverfahren; bindet > 70 mg 6xHis-markiertes Protein pro Milliliter des abgesetzten Harzes
- Leistungsfähige und reproduzierbare Beads—nicht aggregierende, mit Magnetit (Fe3O4) vrsehene, superparamagnetische Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit sowohl für manuelle als auch automatisierte HTS-Reinigungsanwendungen
- Geringe unspezifische Bindung — Optimiertes Aufreinigungsprotokoll führt zu einer besseren Aufreinigung markierter Proteine
- Vielseitig — Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
- Kompatibel—Eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
- Proteinreinigung und Proteinisolation
- Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Spezifikation
5 ml abgesetzter Harz. Geliefert als 20 ml 25%ige Suspension in 20 % Ethanol. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
Flüssige Suspension | |
20 mL | |
Magnetische Agarose-Beads | |
Flasche |
Nasseis | |
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Metallchelat, divalentes Nickel |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Pierce Ni-NTA Magnetic Agaros
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.