Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktivierte Magnetic Beads
Immobilisieren Sie mit diesen magnetischen, mit aminreaktiven NHS-Ester-Gruppen beschichteten Partikeln Proteine oder andere Liganden für die Affinitätsreinigung mittels magnetischer Trennung.
495.00 CHF - 1644.00 CHF
Spezifikation
Konzentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Oberflächenfunktionalität NHS-Ester
Partikelgröße 1 μm
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12331893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88826
1 ml
495.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12196490
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88827
5 ml
1644.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktivierte Magnetbeads ermöglichen die kovalente, aminbasierte Konjugation von Proteinen an Magnetbeads in einem einfachen Mix-und-Go-Format für die Verwendung in kundenspezifischen Experimenten zur Affinitätsreinigung.
Die aktivierten Magnetbeads enthalten funktionelle N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Gruppen, die mit primären Aminen reagieren und stabile Amidbindungen eingehen. Nach ihrer kovalenten Bindung sind die immobilisierten Proteine sehr beständig gegen Auslaugen von der Bead-Oberfläche. Bei der Verwendung von vorbereiteten Beads in Experimenten ist die unspezifische Bindung vernachlässigbar, da nicht umgesetzte NHS-Estergruppen während des Kupplungsverfahrens gründlich blockiert werden. Pierce NHS-aktivierte Magnet-Beads können manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit automatisierten Plattform wie Thermo Scientific KingFisher Instrumenten gekuppelt und verarbeitet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität Mindestens vier Mal höhere Bindungskapazität als bei NHS-aktivierten Magnetbeads anderer Hersteller
  • Anwenderfreundlich Immobilisierung in einer einfachen, einstufigen Reaktion mit minimalem Arbeitsaufwand
  • Sicher Keine gefährlichen Chemikalien erforderlich (z. B. Natriumcyanoborhydrid und Bromcyan)
  • Ligand-kompatibel Zur Immobilisierung mit fast jeder primären aminhaltigen Verbindung oder jedem Affinitätsliganden
  • Geringfügige nicht-spezifische Bindung Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und alle nicht umgesetzten NHS-Ester-Gruppen sind vollständig gequencht
  • Protokoll-kompatibel Proteinbindung an die Beads und Downstream-Prozesse können sowohl manuell als auch automatisiert (z. B. mit Thermo Scientific KingFisher Geräten) durchgeführt werden
Empfohlen für:
Immobilisierung von Liganden zur Aufreinigung rekombinanter Proteine; Immobilisierung von Antikörpern für Immunpräzipitationen und Co-Immunpräzipitationen ohne Antikörperkontamination in den Eluaten; Immobilisierung von Sekundärantikörpern zur Affinitätsreinigung von Antikörpersubtypen aus Aszites, Serum und Zellkulturüberstand
Spezifikation
Spezifikation
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
NHS-Ester
Flüssig
Rekombinant
Magnetisches Affinitäts-Bead
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
1 μm
Pierce™
Amin
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktivierte Magnetic Beads