Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktivierte Magnetic Beads
Immobilisieren Sie mit diesen magnetischen, mit aminreaktiven NHS-Ester-Gruppen beschichteten Partikeln Proteine oder andere Liganden für die Affinitätsreinigung mittels magnetischer Trennung.
Marke: Thermo Scientific™ 88826
430.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktivierte Magnetbeads ermöglichen die kovalente, aminbasierte Konjugation von Proteinen an Magnetbeads in einem einfachen Mix-und-Go-Format für die Verwendung in kundenspezifischen Experimenten zur Affinitätsreinigung.
Die aktivierten Magnet-Beads enthalten N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Funktionsgruppen, die mit primären Aminen reagieren und stabile Amidbindungen eingehen. Nach ihrer kovalenten Bindung sind die immobilisierten Proteine sehr beständig gegen Auslaugen von der Bead-Oberfläche. Bei der Verwendung von vorbereiteten Beads in Experimenten ist die unspezifische Bindung vernachlässigbar, da nicht umgesetzte NHS-Estergruppen während des Kupplungsverfahrens gründlich blockiert werden. Pierce NHS-aktivierte Magnet-Beads können manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit automatisierten Plattform wie Thermo Scientific KingFisher Instrumenten gekuppelt und verarbeitet werden.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität Mindestens viermal höheres Bindungsvermögen als bei NHS-aktivierten Magnet-Beads anderer Hersteller
Anwenderfreundlich Immobilisierung in einer einfachen einstufigen Reaktion mit minimalen manuellen Arbeitsschritten
Sicher Keine gefährlichen Chemikalien erforderlich (z. B. Natriumcyanoborhydrid und Cyanogenbromid)
Ligand-kompatibel Zur Immobilisierung mit fast jeder primären aminhaltigen Verbindung oder jedem Affinitätsliganden
Geringfügige nicht-spezifische Bindung Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und alle nicht umgesetzten NHS-Estergruppen sind vollständig gequencht
Protokoll-kompatibel Proteinbindung an die Beads und Downstream-Prozesse können sowohl manuell als auch automatisiert (z. B. mit Thermo Scientific KingFisher Instrumenten) durchgeführt werden
Empfohlen für:
Immobilisierung von Liganden zur Aufreinigung rekombinanter Proteine; Immobilisierung von Antikörpern für Immunpräzipitationen und Co-Immunpräzipitationen ohne Antikörperkontamination in den Eluaten; Immobilisierung von Sekundärantikörpern zur Affinitätsreinigung von Antikörpersubtypen aus Aszites, Serum und Zellkulturüberstand
Spezifikation
1 mL | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids | |
NHS-Ester | |
Flüssig | |
1 ml | |
Amin |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dimethylacetamide