Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Speziell aufbereitetes Peroxidase-konjugiertes NeutrAvidin-Protein für maximale Signalverstärkung mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis in einer gebrauchsfertigen Lösung.
Marke:  Thermo Scientific™ 31032
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10361084
  • 1942.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity NeutrAvidin HRP Conjugate ist eine speziell aufbereitete Peroxidase-konjugierte Form von Avidin/Biotin-bindendem Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
Diese speziell hergestellte Auswahl an HRP-konjugiertem Streptavidinprotein erfüllt die Anforderungen heutiger Wissenschaftler an einen empfindlicheren Nachweis in ELISA- und Western-Blotting-Anwendungen. Das Konjugat eignet sich für die Verwendung mit chemilumineszierenden, chemifluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten. Jedes HRP-Konjugat mit hoher Empfindlichkeit ist in einer anwenderfreundlichen, stabilisierten Lösung verpackt, die eine praktische Lagerung bei 4 °C für mindestens ein Jahr erlaubt.
Leistungsmerkmale:
  • NeutrAvidin Protein – Eine spezielle deglykosylierte Form von Avidin, die in vielen Anwendungen eine hochspezifische Bindung von biotinylierten Antikörpern mit niedrigem Hintergrund ermöglicht
  • Hohe Empfindlichkeit – Nachweis niedriger Zielwerte ohne Hintergrund und Erhalt hoher Signal-Rausch-Verhältnisse
  • Kosteneffizient – Verwendung von weniger Konjugat für Western Blotting- und ELISA-Anwendungen trotz hervorragender Ergebnisse
  • Flexibel – Kompatibel mit typischen chemilumineszierenden, fluoreszierenden und kolorimetrischen Peroxidase-Substraten
  • Praktisch – Das gebrauchsfertige stabilisierte Flüssigformat hat zur Folge, dass Sie nicht auf das Auftauen warten und nicht aliquotieren müssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, chemofluoreszierend
Flüssig
Pierce™
Biotin
Biotin
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Western Blotting, ELISA
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP > HRP-konjugiert (1 mg/ml); 5 ml