Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, RNAse-frei
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62851.AK
97.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. Phosphate-buffered saline with EDTA is used to disengage attached and clumped cells. It is also used in cell culturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
10 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
250 mL | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R24L519 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | J62851.AK,J62851.AP |
X23K524 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
W06K549 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
Q04K530 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
N24J507 | Analysenzertifikat | 16/01/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13