Learn More
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-beta-Maltosid-Detergenz
Wasserlösliches, nicht denaturierendes und nichtionisches Detergenz, besonders nützlich für die Solubilisierung hydrophober Membranproteine zur Erhaltung ihrer Aktivität.
137.00 CHF - 832.00 CHF
Produkte 10
Produktcode Marke Menge Reagenztyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Reagenztyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10423815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89902
1 g Detergenz (Pure)
254.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11854141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89903
5 g Detergenz (Pure)
832.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30245284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A65509
1 g UDM
188.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17334221
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50940
1 g LMNG
137.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245208
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A65510
5 g UDM
706.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17747453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50941
10 x 1 mL LMNG/CHS Solution (10:1)
213.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30245460
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A65511
1 g OM
156.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245464
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A65512
5 g OM
494.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A65513
1 g n-Nonyl-Beta-Maltoside
156.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245285
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A65514
5 g n-Nonyl-Beta-Maltoside
494.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-β-D-maltosid ist speziell für die Solubilisierung von Membranproteinen nützlich, wenn deren Aktivität aufrechterhalten werden soll.
Das wasserlösliche nichtionische Detergenz wird meist für die Isolierung von hydrophoben Membranproteinen eingesetzt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass n-Dodecyl-β-D-maltosid ein schonendes Detergenz ist, das häufig in der Lage ist, die Proteinaktivität besser zu schützen als viele gängige Detergenzien, einschließlich NP-40, CHAPS und Octyl-β-glucosid.
Leistungsmerkmale:
  • Lipid-ähnliches nicht-ionisches Detergenz
  • Speziell für die Isolierung und Stabilisierung hydrophober Membranproteine
  • Erhält die Aktivität der Membranproteine besser als die meisten anderen Detergenzien
  • Hochreine Verbindung mit niedrigem UV-Absorptionsgrad
Detergenzeigenschaften:
  • Chemische Bezeichnung: n-Dodecyl-beta-D-maltosid
  • Molekulargewicht: 510,6
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: 98 (Mittelwert), Bereich von 70 bis 140
  • Mizellenmolekulargewicht: 50.000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,17 mM (0,009 %, w/v) in Wasser; 0,12 mM (0,006 %, w/v) in 0,2 M Natriumchlorid
  • Trübungspunkt: Unbekannt
  • Dialysierbar: Nein
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-beta-Maltosid-Detergenz