Learn More
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-beta-Maltosid-Detergenz
Wasserlösliches, nicht denaturierendes und nichtionisches Detergenz, besonders nützlich für die Solubilisierung hydrophober Membranproteine zur Erhaltung ihrer Aktivität.
Marke: Thermo Scientific™ 89903
705.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-β-D-maltosid ist speziell für die Solubilisierung von Membranproteinen nützlich, wenn deren Aktivität aufrechterhalten werden soll.
Das wasserlösliche nicht-ionische Detergenz wird meist für die Isolierung von hydrophoben Membranproteinen eingesetzt. Zahlreiche Studien wiesen nach, dass n-Dodecyl-β-D-maltosid ein schonendes Detergenz ist, das häufig in der Lage ist, die Proteinaktivität besser zu schützen als viele gängige Detergenzien, einschließlich NP-40, CHAPS und Octyl-β-glucosid.
Leistungsmerkmale:
- Lipid-ähnliches nicht-ionisches Detergenz
- Speziell für die Isolierung und Stabilisierung hydrophober Membranproteine
- Erhält die Aktivität der Membranproteine besser als die meisten anderen Detergenzien
- Hochreine Verbindung mit niedrigem UV-Absorptionsgrad
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Chemische Bezeichnung: n-Dodecyl-beta-D-maltosid
- Molekulargewicht: 510,6
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 98 (Mittelwert) im Bereich von 70 bis 140
- Molekülmasse der Mizelle: 50000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,17 mM (0,009 %, w/v) in Wasser; 0,12 mM (0,006 %, w/v) in 0,2 M Natriumchlorid
- Trübungspunkt: Unbekannt
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Pulver | |
5 g |
Unter -20 °C lagern. | |
Detergenz (Pure) | |
510.6 g/mol |
Nur für Forschungszwecke.