Learn More
Thermo Scientific™ MT(PEG)4 Methyl-PEG-Thiol Compound
MT(PEG)n: Methyl- und Sulfhydrylverbindung mit einem 4-Einheiten PEG-Abstandshalter (Polyethylenglykol); Methylat- und Pegylat-Quantenpunkte, Goldoberflächen, Silber.
Marke:  Thermo Scientific™ 26132
400.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11852164
  • 500.00 CHF / 100 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Metalloberfläche
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
4 Ethylenglykol-Einheiten
100 mg
Thiol-Zusammensetzung
Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet.
Carbonsäure, Thiol
Flüssig
DMF oder DMSO
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL407683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number26132
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number26132
ChargennummerZB384646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number26132
ChargennummerXH358489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2022 Catalog Number26132
ChargennummerWI325676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2021 Catalog Number26132
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MT(PEG)4 Methyl-PEG-Thiol Compound > MT(PEG)4; 100 mg