Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)4 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Pegylieren von Aminen (-NH2-Gruppen) auf Proteinen (Lysinreste) oder Assay-Oberflächen mit MS(PEG)n, aminreaktiven (NHS-Ester-)PEG-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (4 bis 24 EG-Einheiten).
419.00 CHF - 1222.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Amin |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Getrocknet lagern bei -20 °C. |
Markertyp | Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen |
Produktlinie | Pierce |
Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10311804
|
Thermo Scientific™
22341 |
100 mg |
419.00 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10210404
|
Thermo Scientific™
22342 |
1 g |
1222.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-Reagenzien sind Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (n entspricht 4 bis 24 PEG-Einheiten), die als NHS-Ester für die kovalente Pegylierung von primären Aminen an Proteinen (z. B. Lysine) oder Assay-Oberflächen aktiviert sind.
MS(PEG)n ist die Abkürzung für einen Satz von Verbindungen mit Polyethylenglykol(PEG)-Spacern mit Methyl (–CH3) und aminreaktiven NHS-Ester-Gruppen an gegenüberliegenden Enden. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Methyl-PEGn-NHS-Ester, wobei das tiefgestellte “n” 4, 8, 12 oder 24 Ethylenglykoleinheiten bezeichnet. Der N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester reagiert spontan mit primären Aminen (–NH2) und sorgt für eine effiziente PEGylierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen oder Oberflächen.Leistungsmerkmale:
- NHS-aktiviert zur effizienten PEGylierung primärer Amine bei pH 7 bis 9; Reaktion der NHS-Ester-Gruppe führt zur Bildung stabiler, irreversibler Amidbindungen
- Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistung bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
- Wird als eine Reihe mit 4, 8, 12 und 24 Ethylenglykoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
- PEG-Abstandhalter bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
- Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
Spezifikation
Amin | |
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Fest | |
NHS-Ester-Reagenz |
Getrocknet lagern bei -20 °C. | |
Pierce | |
4 Ethylenglykol-Einheiten | |
Wasser |