Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)24 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Pegylieren von Aminen (-NH2-Gruppen) auf Proteinen (Lysinrückstände) oder Assayoberflächen mit MS(PEG)n, aminreaktiven (NHS-Ester) PEG-Verbindungen mit Methyl-Endgruppe (4 bis 24 EG-Einheiten).
Marke:  Thermo Scientific™ 22687
550.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11811325
  • 688.00 CHF / 100 Gramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-Reagenzien sind Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (n entspricht 4 bis 24 PEG-Einheiten), die als NHS-Ester für die kovalente Pegylierung von primären Aminen an Proteinen (z. B. Lysine) oder Assay-Oberflächen aktiviert sind.
MS(PEG)n ist die Abkürzung für Verbindungen mit Polyethylenglycol(PEG)-Spacerarmen mit Methyl- (—CH3) und aminreaktiven NHS-Gruppen an gegenüberliegenden Enden. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Methyl-PEGn-NHS-Ester, wobei das tiefgestellte “n” 4, 8, 12 oder 24 Ethylenglykoleinheiten bezeichnet. Der N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester reagiert spontan mit primären Aminen (–NH2) und sorgt für eine effiziente PEGylierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen oder Oberflächen.
Besondere Merkmale:
  • NHS-aktiviert zur effizienten PEGylierung primärer Amine bei pH 7 bis 9; Reaktion der NHS-Ester-Gruppe führt zur Bildung stabiler, irreversibler Amidbindungen
  • Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistung bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
  • Wird als Serie mit 4, 8, 12 und 24 Ethylenglycoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
  • PEG-Spacer bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin
Getrocknet lagern bei -20 °C.
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Fest
Wasser
Pierce MS(PEG)24
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
24 Ethylenglykol-Einheiten
100 mg
NHS-Ester-Reagenz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MS(PEG)24 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent > 24 PEG-Gruppen