Learn More
Thermo Scientific™ MM(PEG)24 Methyl-PEG-Maleimide Reagent
Pegylieren von Thiolen (-SH-Gruppen) an Proteinen (Cysteinresten) oder Assayoberflächen mit MS(PEG); thiolreaktive (Maleimid) PEG-Verbindungen (12 und 24 EG-Einheiten).
Marke: Thermo Scientific™ 22713
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MM(PEG)12 ist eine Polyethylenglycolverbindung mit Methyl-Endgruppe (3 mal 12 PEG-Einheiten), die zur kovalenten Pegylierung von Thiolen an Proteinen (z. B. Cysteinen) oder Assayoberflächen mit einer Maleimidgruppe aktiviert ist.
MM(PEG)n ist die Abkürzung für verschiedene Verbindungen mit Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarmen mit Methylgruppen (—CH3) und Thiol-reaktiven Maleimidgruppen an gegenüberliegenden Enden. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Methyl-PEGn-Maleimid, wobei das tiefgestellte “n” 12 oder 24 oder Ethylenglycoleinheiten bezeichnet. Das Maleimid reagiert spontan mit Sulfhydrylgruppen (—SH) und ermöglicht dadurch eine effiziente PEGylierung von Proteinen, Peptiden und anderen Cystein- oder Thiol-haltigen Molekülen.Besondere Merkmale:
- Maleimid-aktiviert zur effizienten PEGylierung von Thiolgruppen bei pH-Werten von 6,5 bis 7,5; die Reaktion der Maleimidgruppe führt zur Bildung stabiler, irreversibler Thioetherbindungen
- Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistung bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
- Wird entweder mit 12 oder 24 Ethylenglycoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
- PEG-Spacer bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
- Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
Spezifikation
Thiol | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Maleimid | |
Pulver | |
Wasser |
Pierce MM(PEG)24 | |
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen | |
24 Ethylenglykol-Einheiten | |
100 mg | |
Maleimid-Reagenz |