Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-Amine Compound
MA(PEG)n: Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständigen Methyl- und Amingruppen mit 4 bis 24 PEG-Einheiten; für Oberflächenmodifikationen und Anwendungen zur Pegylierung von Molekülen.
662.00 CHF - 1904.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Aldehyd |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Markertyp | Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen |
Reaktiver Teil | Amin, primäres Amin |
Abstandshalter | 12 Ethylenglykol-Einheiten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11811415
|
Thermo Scientific™
26114 |
100 mg |
662.00 CHF
100 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10230444
|
Thermo Scientific™
26115 |
1 g |
1904.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-Verbindungen sind Polyethylenglykol-Reagenzien mit endständigen Methyl- und Amingruppen, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Oberflächenmodifikation und Pegylierung von Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 PEG-Einheiten.
MA(PEG)n-Verbindungen haben die Form Methyl-PEGn-Amin und sind ideal für Derivatisierung von Oberflächen und Molekülen mit diskreten Mengen (n = 4, 8, 12, 24) von Ethylenglykolgruppen. Geeignet für jede aminreaktive Chemie (z. B. EDC oder NHS-Ester) zur PEGylierung von Oberflächen, Proteinen oder anderen Molekülen mit einer genauen Anzahl hydrophiler, nicht immunogener PEG-Einheiten.Leistungsmerkmale:
- Reine Verbindungen einer spezifischen Größe gewährleisten die vollständige Kontrolle der PEGylierung
- Geradkettige Verbindungen mit einfachem endständigem primärem Amin
- Anpassbar an eine Vielzahl von Modifikationsverfahren
Empfohlen für:
- PEGylieren von Carboxylat- oder Amin-Oberflächen Hinzufügen einer inerten Masse zu Proteinen, Immunogenen, Arzneimittelverbindungen und Sonden Verbessern der Löslichkeit (Verringerung der Aggregation) von Proteinen oder Peptiden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen Schützen von Proteinen vor Proteolyse
Spezifikation
Aldehyd | |
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen | |
12 Ethylenglykol-Einheiten | |
Wasser |
Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Amin, primäres Amin | |
Fest | |
Aminverbindung |