Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Der Pierce LC-MS/MS-Systemeignungsstandard (7 x 5-Mischung) enthält sieben HeavyPeptide AQUA Ultimate Peptide in fünf Verdünnungen und mit verschiedenen Isotopenmarkierungen zur Bewertung des Empfindlichkeits- und Dynamikbereichs von LC-MS/MS-Systemen.
261.00 CHF - 1256.00 CHF
Spezifikation
Línea de productos Pierce™
Tipo LC-MS/MS-Systemstandard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Concentración Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Concentración Preis Menge & Verfügbarkeit  
16261851
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A40010
0.5 pmol/μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17707463
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A51747
5 pmol/μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) contains seven PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides in five isotopologue versions for the generation of seven standard curves to assess sensitivity and dynamic range of LC-MS/MS systems.
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mix) contains 7 of 15 peptides from the Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture (Cat. No. 88320). Each of the seven peptides has five versions (amino acids labeled with 0, 1, 2, 3, or 4 heavy isotopes) at five distinct concentrations. The 7 x 5 mix can be used with Skyline software to assess dynamic range, linearity, and lower limit of quantitation (LLOQ).
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) is:
High quality—contains five sets of seven HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides, each distinguishable through unique isotopologue labeling
Optimized—enables scheduling of MS acquisition windows for improved quantification and increased multiplexing
Quantitative—assesses dynamic range of instrument and instrument sensitivity
Predictive—enables assessment of chromatography and MS instrument performance
Applications:
• Optimization of LC & MS parameters
• Standard for data-dependent acquisition (DDA)
• Standard for targeted MS (e.g., parallel-reaction monitoring (PRM)
• Identification of total peptide elution window
• Assessment dynamic range of nano or capillary flow LC-MS/MS systems
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™
LC-MS/MS-Systemstandard
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)