Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Der Pierce LC-MS/MS-Systemeignungsstandard (7 x 5-Mischung) enthält sieben HeavyPeptide AQUA Ultimate Peptide in fünf Verdünnungen und mit verschiedenen Isotopenmarkierungen zur Bewertung des Empfindlichkeits- und Dynamikbereichs von LC-MS/MS-Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ A51747
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17707463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) contains seven PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides in five isotopologue versions for the generation of seven standard curves to assess sensitivity and dynamic range of LC-MS/MS systems.
Der Pierce LC-MS/MS Systemeignungsstandard (7 x 5-Mischung) enthält 7 von 15 Peptiden aus der Pierce Kalibriermischung für Peptid-Retentionszeit (Kat.- Nr. 88320). Jedes der sieben Peptide hat fünf Versionen (Aminosäuren, die mit 0, 1, 2, 3 oder 4 schweren Isotopen gekennzeichnet sind) in fünf verschiedenen Konzentrationen. Die 7 x 5-Mischung kann mit der Skyline Software verwendet werden, um den dynamischen Bereich, die Linearität und die untere Bestimmungsgrenze (LLOQ) zu beurteilen.
Der Pierce LC-MS/MS Systemeignungsstandard (7 x 5-Mischung) weist folgende Eigenschaften auf:
Hohe Qualität – enthält fünf Sätze à sieben HeavyPeptide AQUA Ultimate Peptide, die alle durch eine einzigartige Isotopologenmarkierung von einander unterschieden werden können
Optimiert – ermöglicht die Planung von MS-Erfassungsfenstern für eine verbesserte Quantifizierung und ein verbessertes Multiplexing
Quantitativ – bewertet den dynamischen Bereich und die Empfindlichkeit von Instrumenten und Geräten
Prädiktiv – ermöglicht die Leistungsbewertung von Chromatographie- und MS-Instrumenten
Anwendungen:
• Optimierung von LC- und MS-Parametern
• Standard für datenabhängige Erfassung (DDA)
• Standard für zielgerichtete MS (z. B. Parallel Reaction Monitoring [PRM])
• Identifizierung des gesamten Peptid-Elutionsfensters
• Beurteilung des dynamischen Bereichs von Nano- oder Kapillarfluss-LC-MS/MS-Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (5 pmol/μL)
Pierce™
LC-MS/MS System Standard
100 μL
5 pmol/μL
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) > 5 pmol/μl, 100 μl