Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IP Lysepuffer
Maximieren Sie die Ausbeute, Reinheit und Kompatibilität des Zelllysats mit diesem auf die Immunpräzipitation optimierten Proteinextraktionsreagenz.
175.00 CHF - 363.00 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11820084
|
Thermo Scientific™
87787 |
100 ml |
175.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11825135
|
Thermo Scientific™
87788 |
250 ml |
363.00 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce IP Lysepuffer ist für die Ausbeute der Zelllysate, Reinheit und Kompatibilität mit Immunpräzipitation optimiert.
Der IP Lysis Buffer ist ein Lysereagenz für Gesamtzellen von Säugern. Er basiert auf einer modifizierten Formulierung des RIPA-Puffers ohne SDS. Dieser Lysepuffer zeichnet sich durch moderate Stärke aus. Er bewirkt eine effektive Solubilisierung der Zellproteine, ohne genomische DNA freizusetzen oder Proteinkomplexe aufzubrechen wie normaler RIPA-Puffer. Die Formulierung des Pierce IP Lysis Buffer wurde speziell für Pulldown- und Immunpräzipitation-Assays konzipiert.Leistungsmerkmale:
- Für die Kompatibilität mit Immunpräzipitation und Pulldown-Assays optimiert
- Kompatibel mit Proteinassays, Reporter-Assays und Immunassays
- Gebrauchsfertige Formel für die effektive Extraktion von Zytoplasma-, Membran- und Kernproteinen
- Die schonende Formulierung trägt dazu bei, Proteinkomplexe für die Co-Immunpräzipitation (co-IP) intakt zu halten
- Setzt keine genomische DNA frei, die eine hohe Viskosität der Probe verursachen könnte
Spezifikation
Flüssig | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ |