Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IP Lysepuffer
Maximieren Sie die Ausbeute, Reinheit und Kompatibilität des Zelllysats mit diesem auf die Immunpräzipitation optimierten Proteinextraktionsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 87787
120.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11820084
  • 180.00 CHF / 100 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce IP Lysepuffer ist für die Ausbeute der Zelllysate, Reinheit und Kompatibilität mit Immunpräzipitation optimiert.
Der IP Lysis Buffer ist ein Lysereagenz für Gesamtzellen von Säugern. Er basiert auf einer modifizierten Formulierung des RIPA-Puffers ohne SDS. Dieser Lysepuffer zeichnet sich durch moderate Stärke aus. Er bewirkt eine effektive Solubilisierung der Zellproteine, ohne genomische DNA freizusetzen oder Proteinkomplexe aufzubrechen wie normaler RIPA-Puffer. Die Formulierung des Pierce IP Lysis Buffer wurde speziell für Pulldown- und Immunpräzipitation-Assays konzipiert.
Leistungsmerkmale:
  • Für die Kompatibilität mit Immunpräzipitation und Pulldown-Assays optimiert
  • Kompatibel mit Proteinassays, Reporter-Assays und Immunassays
  • Gebrauchsfertige Formel für die effektive Extraktion von Zytoplasma-, Membran- und Kernproteinen
  • Die schonende Formulierung trägt dazu bei, Proteinkomplexe für die Co-Immunpräzipitation (co-IP) intakt zu halten
  • Setzt keine genomische DNA frei, die eine hohe Viskosität der Probe verursachen könnte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
IP-Lysepuffer
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Flüssig
100 ml
Pierce™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA407472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number87787
ChargennummerZL403858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number87787
ChargennummerZJ405514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number87787
ChargennummerZH403857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number87787
ChargennummerZH402864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number87787
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ IP Lysepuffer > 100 ml