Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Hydroxylamine-HCl
NH2OH (CAS 7803-49-8) zur Spaltung von Asn-Gly Peptidbindungen oder zum Entschützen von Sulfhydrylen nach einer S-Acetylthioacetat-Modifikation mit SATA-Reagenz.
Marke: Thermo Scientific™ 26103
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Hydroxylamin-HCl hat viele Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Spaltung von Asn-Gly Peptidbindungen und das Entschützen (Freilegen) von Sulfhydrylen für die Konjugation nach der Modifikation mit SATA und ähnlichen Reagenzien.
Thermo Scientific™ Pierce Hydroxylamin-HCl hat viele Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Spaltung von Asn-Gly-Peptidbindungen und das Entschützen (Aussetzen) von Sulfhydrylen auf SATA-modifizierten Molekülen für die Konjugation. Hydroxylamin·HCl ist ein starkes Reduktionsmittel, das bei biochemischen Vernetzungsanwendungen nützlich ist, einschließlich der Deacetylierung von SATA und der chemischen Spaltung von EGS und Sulfo-EGS. Hydroxylamin wandelt Carbonylverbindungen (Aldehyde und Ketone) in Gegenwart einer schwachen Base in ihre Oximetderivate um. Daher sind Crosslinker und andere Verbindungen, die innerhalb ihrer Struktur ein Carbonyl enthalten, mit Hydroxylamin-HCl spaltbar.
Leistungsmerkmale:
- Setzt geschützte Sulfhydrylgruppen auf SATA-modifizierten Molekülen frei
- Spaltet Carbonyl-haltige Crosslinker wie EGS
Reagenzeigenschaften:
- Chemische Bezeichnung: Hydroxylaminhydrochlorid
- Chemische Formel: NH2OH·HCl
- Molekulargewicht: 69,49
- CAS-Nummer: 5470-11-1
- Form: Weiße Kristalle, Fremdstoff-frei.
- Löslichkeit: 10 %
Spezifikation
5470-11-1 | |
Pierce™ | |
SATA | |
Hydroxylaminhydrochlorid |
Bei Erhalt getrocknet und bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Fest | |
25 g |
Sicherheit und Handhabung
- Hydroxylamine Hydrochloride 25 Gm
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxylamine, hydrochloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31