Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HRV 3C Protease-Lösungskit (2 Einheiten/μl)
Entfernen der Fusions-Tags von Proteinen mit HRV 3C-Spaltsequenz mit dieser rekombinanten Cystein-Protease, die doppelt markiert ist, um sie nach der Spaltung leicht aus der Probe zu entfernen.
644.00 CHF - 3860.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Form | Kit |
Produkttyp | Protease |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13483689
|
Thermo Scientific™
88946 |
1000 U |
644.00 CHF
1000 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13454289
|
Thermo Scientific™
88947 |
10.000 U |
3860.00 CHF
10 K-Einheiten |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entfernen der Fusions-Tags von Proteinen mit der HRV 3C-Spaltsequenz mit Thermo Scientific™ Pierce Human Rhinovirus (HRV) 3C Protease, einer rekombinanten Cystein-Protease, die doppelt markiert ist, um sie nach der Spaltung leicht aus der Probe zu entfernen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce HRV 3C Protease erkennt die Sequenz Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln▾Gly-Pro mit hoher Spezifität und spaltet nach dem Glutamin-Rest. Das rekombinante Enzym wird als Fusionsprotein mit Glutathion-S-Transferase(GST)- und Polyhistidin(6xHis)-Tags hergestellt. Auf diese Weise kann die Protease nach der Spaltung mühelos mithilfe verschiedener fester Träger mit immobilisiertem Glutathion (GSH) oder Metallchelaten entfernt werden. HRV 3C ist außerdem in einer Reihe von häufig verwendeten Puffern aktiv, was die Flexibilität bei der experimentellen Vorgehensweise weiter erhöht.Leistungsmerkmale:
Effektiv – HRV 3C entfernt Aufreinigungs-Tags vom Zielprotein
Hohe Aktivität bei 4 °°
C – Aktivität liegt bei ≥2.000 U/mg Kontrollprotein; eine Einheit spaltet 0,1 mg Kontrollprotein bei 4 °C in 16 Stunden
Flexibel – Enzym mit zwei Tags ist mit verschiedenen Säulen und Puffern kompatibel
Lieferumfang:
Kit enthält Protease, Spaltungspuffer und Kontrollprotein
Empfohlen für:
Entfernung von Aufreinigungs-Tags von Fusionsproteinen
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Kit | |
Protease |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.