Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HRV 3C Protease-Lösungskit (2 Einheiten/μl)
Entfernen der Fusions-Tags von Proteinen mit HRV 3C-Spaltsequenz mit dieser rekombinanten Cystein-Protease, die doppelt markiert ist, um sie nach der Spaltung leicht aus der Probe zu entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88947
2354.60 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13454289
  • 3860.00 CHF / 10 K-Einheiten
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entfernen der Fusions-Tags von Proteinen mit der HRV 3C-Spaltsequenz mit Thermo Scientific™ Pierce Human Rhinovirus (HRV) 3C Protease, einer rekombinanten Cystein-Protease, die doppelt markiert ist, um sie nach der Spaltung leicht aus der Probe zu entfernen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce HRV 3C Protease erkennt die Sequenz Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln▾Gly-Pro mit hoher Spezifität und spaltet nach dem Glutamin-Rest. Das rekombinante Enzym wird als Fusionsprotein mit Glutathion-S-Transferase(GST)- und Polyhistidin(6xHis)-Tags hergestellt. Auf diese Weise kann die Protease nach der Spaltung mühelos mithilfe verschiedener fester Träger mit immobilisiertem Glutathion (GSH) oder Metallchelaten entfernt werden. HRV 3C ist außerdem in einer Reihe von häufig verwendeten Puffern aktiv, was die Flexibilität bei der experimentellen Vorgehensweise weiter erhöht.
Besondere Merkmale:
  • Effektiv – HRV 3C entfernt Aufreinigungs-Tags vom Zielprotein
  • Hohe Aktivität bei 4 °°
    C – Aktivität liegt bei ≥2.000 U/mg Kontrollprotein; eine Einheit spaltet 0,1 mg Kontrollprotein bei 4 °C in 16 Stunden
  • Flexibel – Enzym mit zwei Tags ist mit verschiedenen Säulen und Puffern kompatibel
Enthält:
Kit enthält Protease, Spaltungspuffer und Kontrollprotein
Empfohlen für:
Entfernung von Aufreinigungs-Tags von Fusionsproteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
Kit
Protease
Pierce™
10.000 U