Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Protein A MagBeads, alkali stable
The Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable are a high-performance magnetic bead for purifying antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
189.00 CHF - 7510.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen | ≥40 mg HIgG/ml abgesetzte Beads |
---|---|
Beschreibung | Magnetische Agarosebeads mit hoher Kapazität |
Inhalt und Lagerung | Wird in Form einer 25%igen Suspension geliefert. Nach Eingang bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
Partikelgröße | ∼ 30 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antikörperaufreinigung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17864880
|
Thermo Scientific™
A53035 |
1 ml |
189.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17874880
|
Thermo Scientific™
A53036 |
5 ml |
704.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17884880
|
Thermo Scientific™
A53037 |
25 ml |
2350.00 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17894880
|
Thermo Scientific™
A53038 |
4 x 25 ml |
7510.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High-performance magnetic beads for purifying antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts
- The ligand is produced in yeast and is immobilized on magnetic agarose with an average particle size of ∼30 mm
- Engineered to withstand standard CIP procedures with 0.1M NaOH, enabling efficient cleaning of the beads for reuse
- Beads can be regenerated at least 10 times without sacrificing binding capacity
- Suitable for purifying mAbs and a subpopulation of scFv’s and Fab fragments containing a VH3 domain
- Compatible with manual and automated workflows (e.g., KingFisher instruments)
- High-affinity Protein A is securely immobilized to magnetic agarose to prevent leaching of ligand, target antibody, or base support
- High binding capacity of ≥ 40 mg HIgG/mL settled beads
- Animal component-free raw materials
Spezifikation
≥40 mg HIgG/ml abgesetzte Beads | |
Wird in Form einer 25%igen Suspension geliefert. Nach Eingang bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
|
Antikörperaufreinigung | |
Flasche |
Magnetische Agarosebeads mit hoher Kapazität | |
∼ 30 μm | |
Alkalibeständiges Protein A |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.