Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Protein A MagBeads, alkali stable
The Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable are a high-performance magnetic bead for purifying antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
Marke:  Thermo Scientific™ A53035
115.29 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17864880
  • 189.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Magnetbeads für die Aufreinigung von Antikörpern aus Zellkulturüberstand, Aszites, Serum und Rohextrakten
  • Der Ligand wird in Hefe hergestellt und auf magnetischer Agarose mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von ∼ 30 mm immobilisiert
  • Ausgelegt für Standard-CIP-Verfahren mit 0,1 M NaOH, ermöglicht eine effiziente Reinigung der Beads für die Wiederverwendung
  • Die Beads können mindestens 10 Mal regeneriert werden, ohne dabei das Bindungsvermögen zu beeinträchtigen
  • Geeignet zur Reinigung von mAbs und einer Subpopulation von scFv und Fab-Fragmenten, die eine VH3-Domäne enthalten
  • Sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. KingFisher Instrumente)
  • Protein A mit hoher Affinität ist sicher immobilisiert bis zu magnetischer Agarose, um das Auslaugen von Liganden, Zielantikörpern oder Basenunterstützung zu verhindern
  • Hohes Bindungsvermögen von ≥ 40 mg HIgG/ml abgesetzter Beads
  • Rohstoffe ohne tierische Komponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≥40 mg HIgG/ml abgesetzte Beads
Wird in Form einer 25%igen Suspension geliefert.
Nach Eingang bei 2 °C bis 8 °C lagern.
1 ml
Alkalibeständiges Protein A
Magnetische Agarosebeads mit hoher Kapazität
∼ 30 μm
Antikörperaufreinigung
Flasche