Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Protein A MagBeads, alkali stable
The Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable are a high-performance magnetic bead for purifying antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
Marke: Thermo Scientific™ A53037
1433.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistungsstarke Magnetbeads für die Aufreinigung von Antikörpern aus Zellkulturüberstand, Aszites, Serum und Rohextrakten
- Der Ligand wird in Hefe hergestellt und auf magnetischer Agarose mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von ∼ 30 mm immobilisiert
- Ausgelegt für Standard-CIP-Verfahren mit 0,1 M NaOH, ermöglicht eine effiziente Reinigung der Beads für die Wiederverwendung
- Die Beads können mindestens 10 Mal regeneriert werden, ohne dabei das Bindungsvermögen zu beeinträchtigen
- Geeignet zur Reinigung von mAbs und einer Subpopulation von scFv und Fab-Fragmenten, die eine VH3-Domäne enthalten
- Sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. KingFisher Instrumente)
- Protein A mit hoher Affinität ist sicher immobilisiert bis zu magnetischer Agarose, um das Auslaugen von Liganden, Zielantikörpern oder Basenunterstützung zu verhindern
- Hohes Bindungsvermögen von ≥ 40 mg HIgG/ml abgesetzter Beads
- Rohstoffe ohne tierische Komponenten
Spezifikation
≥40 mg HIgG/ml abgesetzte Beads | |
Wird in Form einer 25%igen Suspension geliefert. Nach Eingang bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
|
25 ml | |
Alkalibeständiges Protein A |
Magnetische Agarosebeads mit hoher Kapazität | |
∼ 30 μm | |
Antikörperaufreinigung | |
Flasche |