Learn More
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A Plus Spin Columns, 1 mL
Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit immobilisiertem Protein A hoher Dichte, das in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und Komplettkits zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 89956
854.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11844171
  • 1068.00 CHF / 5 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zentrifugationssäule
Agaroseharz, Affinität
Protein A
NAb Protein-A-Plus-Zentrifugationssäulen, 1 ml
5 Säulen
NAb™
15 ml konisch, Spin-Säule
IgG-Antikörper
Säulen nach Erhalt bei 4 °C lagern
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK403738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89956
ChargennummerZJ400579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number89956
ChargennummerZJ400579A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number89956
ChargennummerZH399398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number89956
ChargennummerZF398037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number89956
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A Plus Spin Columns, 1 mL > Zentrifugationssäulen, 5 ml Füllvolumen, 1 ml Harz; 2 Säulen