Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity NeutrAvidin™ Agarose
Acrylamid- und Agarosebeads und -Säulen mit speziell modifiziertem, pH-stabilisiertem Avidin sind eine kostengünstige Alternative zu Biotin-bindenden Streptavidin-Trägern.
646.00 CHF - 1022.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Zur Bindung von 8 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Produktlinie NeutrAvidin™, Pierce™
Ziel Biotin-markierte Moleküle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10742135
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
29202
5 ml
646.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11805845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
29204
10 ml
1022.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zur Bindung von 8 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz
45 bis 165 μm
Biotin-markierte Moleküle
NeutrAvidin Protein
Affinität, Agaroseharz
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
NeutrAvidin™, Pierce™
Agarose
Flasche
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity NeutrAvidin™ Agarose