Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity NeutrAvidin™ Agarose
Acrylamid- und Agarosebeads und -Säulen mit speziell modifiziertem, pH-stabilisiertem Avidin sind eine kostengünstige Alternative zu Biotin-bindenden Streptavidin-Trägern.
Marke: Thermo Scientific™ 29204
632.03 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Im Vergleich zu Avidin oder Streptavidin sorgen Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Harze bei vielen Affinitätsverfahren auf Biotin-Basis für einen geringeren Grad an nicht spezifischen Bindungen und sauberere Ergebnisse.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
NeutrAvidin Agarose und UltraLink™ Resins bieten bei vielen Biotin-basierten Affinitätsanwendungen eine überlegene Alternative zu Avidin- und Streptavidin Beads. NeutrAvidin besteht aus einem modifizierten Avidin-Derivat. Dank der Kombination verschiedener grundlegender Funktionen zeichnet es sich durch einen außerordentlich niedrigen Anteil an nicht spezifischen Bindungen aus. Natives Avidin ist stark glykosyliert, dies bedingt seinen hohen isoelektrischen Punkt und den hohen Grad an nicht spezifischen Bindungen. Im Gegensatz dazu ist NeutrAvidin Protein kohlenhydratfrei und hat einen nahezu neutralen isoelektrischen Punkt (6,3). Dank dieser Merkmale bietet es einen sehr niedrigen Grad an nicht spezifischen Bindungen aus und ein breiteres Anwendungsspektrum.Die Vorbereitung der NeutrAvidin Harze beruht auf effizienten und stabilen chemischen Verfahren: Durch die kovalente Kopplung von NeutrAvidin Protein an Agarose-Beads oder UltraLink Biosupport entstehen NeutrAvidin Agarose und UltraLink Harze mit Lecksicherheit und Stabilität im Bereich von pH 2 bis 11. Es handelt sich um Produkte, die für zahlreiche klein- und großvolumige Anwendungssituationen der Affinitätsreinigung mit biotinylierten Makromolekülen eine ausgezeichnete Wahl darstellen. Dazu gehört auch die Trennung biotinylierter Moleküle aus Proben sowie die Immunpräzipitation von Antigenen unter Rückgriff auf Biotin-markierte Antikörper.
Leistungsmerkmale:
Geringe unspezifische Bindung – im Gegensatz zu Avidin ist NeutrAvidin Protein kohlenhydratfrei und überwindet so das Problem der unspezifischen Bindung durch Zucker; im Unterschied zu Streptavidin weist NeutrAvidin Protein keine Arg-Tyr-Asp-Sequenz auf, einer der möglichen Ursachen für Bindungen an die Zelloberfläche
Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und Acrylamid-basiertem UltraLink Biosupport stehen zwei unterschiedliche Harze zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten Methoden, Zentrifugation und FPLC kompatibel sind.
In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar)
Überragende Leistung – auch im Vergleich zu den besten Streptavidinprodukten von Wettbewerbern kann das Hochleistungsharz mit einem höheren Bindungsvermögen aufwarten; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente
Produktspezifische Merkmale:
- Agarose-Harze bestehen aus vernetzten 6%igen Agarose-Beads
- UltraLink Harze beruhen auf einem Acrylamid-Träger mit Beads (UltraLink Biosupport)
- Die hochleistungsfähigen Plus und High Capacity Resins sind stärker mit NeutrAvidin Protein gepackt als Standard-Ausführungen
Empfohlen für:
Immunpräzipitation; Reinigung von Proteinen, die an biotinylierte Liganden binden; als Fänger von biotinylierten Zelloberflächenproteinen; Reinigung von biotinylierten Peptiden
Spezifikation
Zur Bindung von 8 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Biotin-markierte Moleküle | |
NeutrAvidin Protein | |
Affinität, Agaroseharz |
Pierce High Capacity NeutrAvidin Agarose | |
45 bis 165 μm | |
10 ml | |
Agarose | |
Flasche |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.