Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Säulen mit hoher Kapazität zur Entfernung von Endotoxin, 0.5 ml
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
137.00 CHF - 488.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | Bis zu 2.000.000 EU pro ml |
---|---|
Zusammensetzung | 8 ml-Zentrifugationssäulen mit 0,5 ml Harz |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12351973
|
Thermo Scientific™
88274 |
5 Säulen |
137.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12201902
|
Thermo Scientific™
88275 |
25 Säulen |
488.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin reduziert den Endotoxingehalt in Proteinproben um mehr als 99 % und maximiert gleichzeitig die Proteinrückgewinnung.
Das Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität kombiniert poröse Zellulosebeads mit einem von der FDA zugelassenen Konservierungsmittel für Lebensmittel, Poly(epsilon-lysin), als Affinitätsligand zur selektiven Bindung von Endotoxinen. Der Endotoxingehalt in Proteinproben wird mit unserem Spin-Becher-Format in nur 1 Stunde um mehr als 99 % reduziert. Dabei beträgt die Proteinrückgewinnung ≥85 %. Der modifizierte Affinitätsligand Polylysin beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Toxizität, die mit alternativen Technologien verbunden sind, die Polymixin-B-Liganden und Natriumdesoxycholat-Puffer verwenden. Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität ist als Suspension zum Packen einer kundenspezifische Säule erhältlich, die mindestens 5 Mal wiederverwendet werden kann, ohne dass die Effizienz der Endotoxinentfernung verloren geht. Dieses Harz ist auch in einem neuen, für verschiedene Probenvolumina optimierten Spin-Säulen-Format zum Einmalgebrauch erhältlich.Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität Bindet bis zu 2.000.000 EU/ml und eliminiert mindestens 99 % der Endotoxine
Langlebig Das Harz kann bis zu 10 Mal ohne Leistungsverlust wiederverwendet werden
Selektiv Rückgewinnung von mindestens 85 % der Proteinprobe
Hohe Leistung Kompatibel mit FDA-Richtlinien durch Reduktion der endgültigen EU-Konzentration auf weniger als 5 EU/ml
Schnell Unser neues Spin-Becher-Format ermöglicht die Endotoxin-Depletion innerhalb von 1 Stunde
Rein Spin-Säulen zum Einmalgebrauch verhindern die Kreuzkontamination von Proben
Optimiert Die Spin-Becher sind für verschiedene Probenvolumina optimiert
Wirtschaftlich Rabatte für große Mengen verfügbar
Erforderlich:
Endotoxin-freies Wasser
Empfohlen für:
Eliminieren der Endotoxine aus Protein- oder Antikörperproben vor der Transfektion von Zellen oder der Injektion von Tieren
Spezifikation
Bis zu 2.000.000 EU pro ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Zentrifugationssäule | |
Zentrifugationssäule |
8 ml-Zentrifugationssäulen mit 0,5 ml Harz | |
Flüssig | |
Endotoxinentfernung | |
Firmeneigener Ligand | |
Affinity, Zelluloseharz |