Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Säulen mit hoher Kapazität zur Entfernung von Endotoxin, 0.5 ml
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
Marke: Thermo Scientific™ 88275
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin reduziert den Endotoxingehalt in Proteinproben um mehr als 99 % und maximiert gleichzeitig die Proteinrückgewinnung.
Das Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität kombiniert poröse Zellulosebeads mit einem von der FDA zugelassenen Konservierungsmittel für Lebensmittel, Poly(epsilon-lysin), als Affinitätsligand zur selektiven Bindung von Endotoxinen. Der Endotoxingehalt in Proteinproben wird mit unserem Spin-Becher-Format in nur 1 Stunde um mehr als 99 % reduziert. Dabei beträgt die Proteinrückgewinnung ≥85 %. Der modifizierte Affinitätsligand Polylysin beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Toxizität, die mit alternativen Technologien verbunden sind, die Polymixin-B-Liganden und Natriumdesoxycholat-Puffer verwenden. Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität ist als Suspension zum Packen einer kundenspezifische Säule erhältlich, die mindestens 5 Mal wiederverwendet werden kann, ohne dass die Effizienz der Endotoxinentfernung verloren geht. Dieses Harz ist auch in einem neuen, für verschiedene Probenvolumina optimierten Spin-Säulen-Format zum Einmalgebrauch erhältlich.Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität Bindet bis zu 2.000.000 EU/ml und eliminiert mindestens 99 % der Endotoxine
Langlebig Das Harz kann bis zu 10 Mal ohne Leistungsverlust wiederverwendet werden
Selektiv Rückgewinnung von mindestens 85 % der Proteinprobe
Hohe Leistung Kompatibel mit FDA-Richtlinien durch Reduktion der endgültigen EU-Konzentration auf weniger als 5 EU/ml
Schnell Unser neues Spin-Becher-Format ermöglicht die Endotoxin-Depletion innerhalb von 1 Stunde
Rein Spin-Säulen zum Einmalgebrauch verhindern die Kreuzkontamination von Proben
Optimiert Die Spin-Becher sind für verschiedene Probenvolumina optimiert
Wirtschaftlich Rabatte für große Mengen verfügbar
Erforderlich:
Endotoxin-freies Wasser
Empfohlen für:
Eliminieren der Endotoxine aus Protein- oder Antikörperproben vor der Transfektion von Zellen oder der Injektion von Tieren
Spezifikation
Bis zu 2.000.000 EU pro ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Endotoxinentfernung | |
Firmeneigener Ligand | |
Affinity, Zelluloseharz |
8 ml-Zentrifugationssäulen mit 0,5 ml Harz | |
Flüssig | |
25 Säulen | |
Zentrifugationssäule | |
Zentrifugationssäule |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5 mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol