Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit länger als 1 Stunde) in Anwesenheit von Gaussia-Luziferase-Reportern.
202.00 CHF - 1102.00 CHF
Spezifikation
Typ | Assay-Kit |
---|---|
Ziel | Luziferase, Gaussia-Luziferase |
Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12142240
|
Thermo Scientific™
16160 |
100 Reaktionen |
202.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12152240
|
Thermo Scientific™
16161 |
1000 Reaktionen |
1102.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Glow-Assay-Kit für Gaussia-Luziferase bietet ein extrem helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit länger als 1 Stunde), insbesondere in Anwesenheit des Gaussia-Dura Luziferase-Reporters.
Dieses Pierce Luciferase Glow-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Gaussia-Luziferase-Aktivität in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc-Vektoren bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis der Luziferase-Aktivität bei höherer Signalstabilität. Die Lichtleistung, die durch die Luziferase-Reaktion erzeugt wird, kann mit der Menge des produzierten Luziferase-Proteins korreliert werden, das wiederum proportional zur Aktivität des Promoters ist, der die Luziferase-Expression antreibt. Das Kit kann zum Nachweis der Aktivität von Gaussia-Luziferasen oder -Derivaten verwendet werden, die Coelenterazin als Substrat verwenden.Leistungsmerkmale:
Empfindlich – Hochempfindlicher Nachweis der Gaussia-Luziferase-Aktivität
Stabil – Höhere Signalstabilität
Einfach – Erfordert kein Luminometer mit Injektoren
Kompatibel – Die Assay-Reagenzien sind mit anderen Gaussia-Luziferasen kompatibel
Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Glow-Assay-Reagenz
Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Gaussia-Dura-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent oder Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Secretory Pathway-/Protein-Lokalisierungs-Reporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
Coelenterazin |
Luziferase, Gaussia-Luziferase | |
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ | |
EF-1α |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol