Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit länger als 1 Stunde) in Anwesenheit von Gaussia-Luziferase-Reportern.
Marke:  Thermo Scientific™ 16160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12142240
  • 194.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Glow-Assay-Kit für Gaussia-Luziferase bietet ein extrem helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit länger als 1 Stunde), insbesondere in Anwesenheit des Gaussia-Dura Luziferase-Reporters.
Dieses Pierce Luciferase Glow-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Gaussia-Luziferase-Aktivität in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc-Vektoren bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis der Luziferase-Aktivität bei höherer Signalstabilität. Die Lichtleistung, die durch die Luziferase-Reaktion erzeugt wird, kann mit der Menge des produzierten Luziferase-Proteins korreliert werden, das wiederum proportional zur Aktivität des Promoters ist, der die Luziferase-Expression antreibt. Das Kit kann zum Nachweis der Aktivität von Gaussia-Luziferasen oder -Derivaten verwendet werden, die Coelenterazin als Substrat verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Hochempfindlicher Nachweis der Gaussia-Luziferase-Aktivität
  • Stabil – Höhere Signalstabilität
  • Einfach – Erfordert kein Luminometer mit Injektoren
  • Kompatibel – Die Assay-Reagenzien sind mit anderen Gaussia-Luziferasen kompatibel
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
  • Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Glow-Assay-Reagenz
  • Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Gaussia-Dura-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent oder Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Sekretionsweg-/Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionspfadanalyse; RNA-Spleißstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
100 Luziferase-Assays
Ausreichend für: 100 Luziferase-Assays in Mikrotiterplatten-Wells
• Gaussia-Glow-Assay-Puffer, 5 ml (Aufbewahrung bei 4 °C)
• 100X Coelenterazin, 50 µl (Aufbewahrung bei -80 °C)
• Luziferase-Zelllysepuffer (2X), 6 ml (Aufbewahrung bei Raumtemperatur)
Kits können bei -80 °C oder einzeln bei den angegebenen Temperaturen gelagert werden.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
EF-1α
Luziferase, Gaussia-Luziferase
100 Reaktionen
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Coelenterazin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol