Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Testen Sie die Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Säugetier-Kulturmedien oder Ganzzelllysaten mit diesem hochempfindlichen Flash-basierten Gaussia-Luziferase-Kit.
177.00 CHF - 988.00 CHF
Spezifikation
Typ | Assay-Kit |
---|---|
Ziel | Luziferase, Gaussia-Luziferase |
Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12122240
|
Thermo Scientific™
16158 |
100 Reaktionskit |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12132240
|
Thermo Scientific™
16159 |
Kit für 1000 Reaktionen |
988.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Flash-Assay-Kit für Gaussia-Luziferase bietet Forschern den empfindlichsten Assay für die Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Säugetierzellkulturmedien und Ganzzelllysat.
Dieses Flash-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Gaussia-Luziferase in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Gaussia Luc-Vektoren bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität. Gaussia-Luziferase wird in hohem Maße in die Zellkulturmedien sezerniert und ermöglicht die Lebendzellüberwachung der Reporteraktivität. Das von Gaussia erzeugte Signal ist erheblich stärker als das von Glühwürmchen- oder Renilla-Luziferasen, die unter ähnlichen Bedingungen getestet werden.
Leistungsmerkmale:
Empfindlich – 1.000-fach höhere Empfindlichkeit ermöglicht die Verwendung kleinerer Zellzahlen
Kosteneffektiv – Assays mit höchster Empfindlichkeit ermöglichen verringerten Reagenzienverbrauch
Sezernierte Luziferase – Ermöglicht Echtzeit-Assays und kinetische Studien, ohne die Zellen zu zerstören
Spart Zeit – Assays mit sezernierten Luziferasen erfordern eine minimale Probenhandhabung
Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Gaussia-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Secretory Pathway-/Protein-Lokalisierungs-Reporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
Coelenterazin |
Luziferase, Gaussia-Luziferase | |
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol