Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Testen Sie die Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Säugetier-Kulturmedien oder Ganzzelllysaten mit diesem hochempfindlichen Flash-basierten Gaussia-Luziferase-Kit.
Marke:  Thermo Scientific™ 16158
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12122240
  • 170.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Flash-Assay-Kit für Gaussia-Luziferase bietet Forschern den empfindlichsten Assay für die Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Säugetierzellkulturmedien und Ganzzelllysat.
Dieses Flash-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Gaussia-Luziferase in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Gaussia Luc-Vektoren bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität. Gaussia-Luziferase wird in hohem Maße in die Zellkulturmedien sezerniert und ermöglicht die Lebendzellüberwachung der Reporteraktivität. Das von Gaussia erzeugte Signal ist erheblich stärker als das von Glühwürmchen- oder Renilla-Luziferasen, die unter ähnlichen Bedingungen getestet werden.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – 1.000-fach höhere Empfindlichkeit ermöglicht die Verwendung kleinerer Zellzahlen
  • Kosteneffektiv – Assays mit höchster Empfindlichkeit ermöglichen verringerten Reagenzienverbrauch
  • Sezernierte Luziferase –Ermöglicht Echtzeit-Assays und kinetische Studien, ohne die Zellen zu zerstören
  • Spart Zeit – Assays mit sezernierten Luziferasen erfordern eine minimale Probenhandhabung
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse – Geeignet für das Hochdurchsatz-Screening
  • Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
  • Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Gaussia-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Sekretionsweg-/Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionspfadanalyse; RNA-Spleißstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
100 Luziferase-Assays
Ausreichend für: 100 Luziferase-Assays in Mikrotiterplatten-Wells
• Gaussia-Flash-Assay-Puffer, 5 ml (Aufbewahrung bei 4 °C)
• 100X Coelenterazin, 50 µl (Aufbewahrung bei -80 °C)
• Luziferase-Zelllysepuffer (2X), 6 ml (Aufbewahrung bei Raumtemperatur)
Kits können bei -80 °C oder einzeln bei den angegebenen Temperaturen gelagert werden.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
Luziferase, Gaussia-Luziferase
100 Reaktionskit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Coelenterazin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol