Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Optimierte Reagenzien, die die Zeit für die Durchführung eines typischen Western Blots von 4 Stunden auf ca. 55 Minuten verkürzen.
231.00 CHF - 471.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Western-Blot-Kit
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10046053
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35055
200 ml-Kit
231.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10510024
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35050
1 l-Kit
471.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substrate enthält optimierte Reagenzien, die die Zeit für die Durchführung eines typischen Western Blots von 4 Stunden auf ca. 55 Minuten verkürzen.
Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um einen Western Blot mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen zu vollenden. Das Protokoll benötigt praktisch nur wenig Zeit und liefert Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit ECL vergleichbar sind. Das im Lieferumfang enthaltene Pierce ECL Substrat erzeugt ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren erkannt wird. Blots können wiederholt dem Film ausgesetzt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen, oder die primären Antikörper- und Immundetektionsreagenzien werden entfernt und erneut untersucht.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Die gesamte Empfindlichkeit des Pierce ECL-Substrats, spart drei bis vier Stunden gegenüber herkömmlichen Blotting-Methoden
  • Praktisch – Keine teure Hardware oder zusätzlicher Platz auf dem Labortisch erforderlich; verhindert Verstopfungen der Membran
  • Wirtschaftlich – Die Kosten sind ungefähr gleich wie bei einem klassischen Western Blot; keine teuren Verbrauchsmaterialien oder zusätzliche Ausrüstung
  • Einfach – Optimierte Kits enthalten alle Reagenzien außer dem primären Antikörper
  • Vielseitig – Kits funktionieren sowohl mit primären Kaninchen-Antikörpern als auch mit primären Maus-Antikörpern
Lieferumfang:
Kits enthalten alle Reagenzien zur Durchführung von Western Blots, die mit primären Antikörpern gegen Maus und Kaninchen untersucht werden, einschließlich: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X Wash Buffer; Fast Western Optimized HRP Reagent; Pierce ECL Detection Reagent 1; Pierce ECL Detection Reagent 2
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Kit
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
HRP
Maus, Kaninchen
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™
Meerrettich-Peroxidase
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate