Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Antibody Isotyping Kit plus Kappa and Lambda - Mouse
Identifizierung der Klasse und Unterklasse monoklonaler Mausantikörper in 5 min mit diesen Kassetten-basierten Lateral-Flow-Einweg-Assays.
Marke:  Thermo Scientific™ 26179
513.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10280434
  • 550.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce schneller Isotypisierungs-Kit plus Kappa und Lambda – Maus
Membran-Blot
Isotypisierungsassay
Pierce™
Ausreichend für: 10 Isotypbestimmungen
• Isotypisierungs-Kassetten (drei pro Beutel), 10 Beutel
• Probenverdünnungsmittel, 45 ml
Kit bei 2 bis 8 °C lagern.
10 Tests
Chromogen
Zielmolekül-spezifisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Antibody Isotyping Kit plus Kappa and Lambda - Mouse > Kit für 6 Isotypen sowie Kappa- und Lambda-Identität, Kit für 10 Tests