Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blocking Buffer
Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis und minimiert den Hintergrund
Marke: Thermo Scientific™ N502
Beschreibung
Reagenz gebrauchsfertig erhältlich.
Spezifikation
Blockierungspuffer | |
Flüssig | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. |
1 l | |
ELISA |