Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Gleichzeitiger Nachweis der intrazellulären Cypridina- und Red Firefly-Luziferase-Aktivität in Säugetier-Ganzzelllysaten.
Marke: Thermo Scientific™ 16183
174.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay-Kit enthält die notwendigen Reagenzien, um gleichzeitig intrazelluläre Cypridina- und Red Firefly-Luziferase-Aktivität in Säugetier-Ganzzelllysaten zu erkennen.
Das Pierce Cypridina-Firefly Luziferase Dual Assay-Kit ist ein hochempfindlicher Assay, der den gleichzeitigen Nachweis von Cypridina- und Red Firefly-Luziferase-Aktivität ermöglicht. Cypridina-Luziferase fungiert als Experimentalreporter mit konstitutiv aktivem roten Glühwürmchen als Normalisierungskontrolle. Diese Kombination aus Reporter und Kontrolle ermöglicht die gleichzeitige Überwachung experimenteller Reporter- und Kontrollaktivitäten von Luziferase in einem Single-Read-Assay, ohne dass eine Zugabe von Substratreagenzien oder ein Quenching in zwei Schritten erforderlich ist. Die Assay-Arbeitslösung enthält Substrate für beide Luziferasen, und die Reaktionen erfolgen gleichzeitig mit der Flash-Kinetik. Die daraus resultierenden lumineszenten Signale sind mit Filtern spektral auflösbar. Mit einer einzigen Probe können Forscher die transkriptionelle Aktivität von regulatorischen Elementen, Signaltransduktionswegen und die Auswirkungen von Aktivatoren oder Inhibitoren testen.
Besondere Merkmale:
- Gleichzeitig – Gleichzeitiger, filterbasierter, wellenlängengetrennter Nachweis von zwei Luziferase-Aktivitäten
- Empfindlich – Messung der Aktivität der hellblauen Cypridina- und der Red Firefly-Luziferase in derselben Probe
- Schnell – Im Gegensatz zu herkömmlichen sequenziellen Dual-Assays ist kein Quenching-Schritt erforderlich
- Multiplex – Quantifizierung von zwei zellulären Aktivitäten in der- bzw. denselben Proben möglich
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und die Substrate Vargulin und D-Luciferin
Erforderlich:
Cypridina- und Red Firefly-Luziferase-Reporter; Filtersets für die Bereiche von 425 bis 525 nm für Cypridina Luc und 615 bis 675 nm für Red Firefly Luc. Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; Injektor für die Bewertung von mehr als 24 Wells auf einmal erforderlich.
Empfohlen für:
Gleichzeitige Untersuchung von zwei regulatorischen Elementen; gleichzeitige Überwachung von zwei Signalwegen; Möglichkeit der Untersuchung von mehr als einem Ziel pro Screening (z. B. Off-Target-Effekte)
Spezifikation
Assay-Kit | |
100 Dual-Luziferase-Assays | |
Ausreichend für: 100 Dual-Luziferase-Assays in Mikrotiterplatten-Wells • Cypridina-Glühwürmchen-Dual-Assay-Puffer, 5 ml (Aufbewahrung bei 4 °C) • 100X Vargulin, 50 µl (Aufbewahrung bei -20 °C) • D-Luciferin, 3 mg (Aufbewahrung bei 4°C) • Luziferase-Zelllysepuffer (2X), 6 ml (Aufbewahrung bei Raumtemperatur) Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern. |
|
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ |
Luziferase, Cypridina-Luziferase | |
100 Reaktionskit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
Vargulin (Cypridina Luciferin), D-Luciferin |