Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Coomassie (Bradford) Protein-Assay-Kit
Braun-zu-Lila (A595nm), gebrauchsfertiges, mit klassischen Reduktionsmitteln kompatibles Assay-Reagenz zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zum Proteinstandard.
Marke: Thermo Scientific™ 23200
224.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
204.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Messen Sie mit dem Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Protein Assay Kit, einer stabilen Formulierung des in der Literatur beschriebenen ursprünglichen Bradford Reagenz, die Proteinkonzentration.
Das Pierce Coomassie Protein Assay Kit ist eine gebrauchsfertige Formulierung des ursprünglich von Bradford im Jahr 1976 beschriebenen beliebten Assay-Reagenz. Beim Mischen mit einer Proteinlösung verfärbt sich das saure Coomassie-Farbstoffreagenz proportional zum Verhältnis der Menge des in der Probe vorhandenen Proteins von braun nach blau. Die Ermittlung des Proteingehalts erfolgt durch Vergleich der Farbe mit Protein-Assaystandards, die in der Regel aus einer Reihe bekannter Verdünnungen von Rinderserumalbumin (BSA) oder Rindergammaglobulin (BGG) gewonnen werden. Das Kit enthält Coomassie Protein Assay-Reagenz und ein Paket Albumin-Standardampullen. Dieses einfache Verfahren lässt sich an nahezu alle Volumenskalen einschließlich Reagenzgläser, Küvetten und Mikrotiterplatten anpassen.Leistungsmerkmale:
Bradford-Reagenz – stabiles, gebrauchsfertiges Kit des klassischen Bradford-Assay-Reagenz
Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (595 nm)
Anwenderfreundlich – Nur ein Reagenz; die Vorbereitung von Verfahrensreagenzien entfällt
Schnell – Fast sofortige Farbentwicklung – Hinzufügen, Mischen und Ergebnisse ablesen
Breiter Bereich – Erkennt Proteinkonzentrationen im Bereich von 1 bis 1.500 μg/ml
Flexibel – Anweisungen umfassen Mikrotiterplatten- und Küvettenprotokolle und sind an verschiedene Ziel-Arbeitsbereiche anpassbar
Lieferumfang:
Das Kit enthält Coomassie Proteinassay-Reagenz und 10 Ampullen Albuminstandard
Spezifikation
Ausreichend für:
|
|
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
630 Assays in Röhrchen oder 3800 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Bradford-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
950 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, methanol