Learn More
Thermo Scientific™ Imperial™ Proteinfärbemittel
Mit diesem gebrauchsfertigen, kolorimetrischen In-Gel-Farbstoff, der für eine schnelle und empfindliche SDS-PAGE-Färbung entwickelt wurde, können Sie Proteine im Bereich niedriger Nanogramm erkennen.
Marke:  Thermo Scientific™ 24615
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10006123
  • 259.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imperial Proteinfarbstoff ist ein einzigartiger, gebrauchsfertiger kolorimetrischer Farbstoff, der mit Coomassie-Farbstoff R-250 formuliert wurde und eine schnelle und empfindliche Gesamtproteinfärbung für den Nachweis von Proteinen in Polyacrylamid-Elektrophoresegelen im niedrigem Nanogrammbereich ermöglicht.
Imperial Protein Stain ist ein Coomassie-Farbstoffreagenz für den Nachweis von Proteinbanden in Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und 2D-Gelen. Der Farbstoff ist eine einzigartige Formulierung von Coomassie Brilliant Blue R-250 und bietet erhebliche Verbesserungen bezüglich Proteinfärbung im Vergleich zu selbstgemachten oder anderen kommerziellen Farbstoffen. Der Farbstoff erzeugt intensiv farbige Proteinbanden, die mit Gel-Imagern einfach zu fotografieren und zu dokumentieren sind. Als einer der empfindlichsten colorimetrischen Farbstoffe auf dem Markt erkennt dieses Reagenz noch problemlos 3 bis 6 Nanogramm Protein pro Band. Das Imperial Protein Stain-Protokoll nutzt einfache Wasserwaschung anstelle von Methanol/Essigsäure-Fixierung und Entfärbung, was wertvolle Vorbereitungszeit und Reagenzienkosten einspart.
Leistungsmerkmale:
  • Empfindlich – Erkennt weniger als 3 ng Protein pro Band mittels erweitertem Protokoll (3 Stunden)
  • Schnell – Gebrauchsfertiges Reagenz erkennt in nur 20 Minuten weniger als 6 ng Protein pro Band
  • Robust – Äußerst konsistente, reproduzierbare Proteinfärbetechnik
  • Hoher Kontrast – Intensive violette Banden sind einfacher zu fotografieren oder zu scannen als die konventionellen Coomassie-Blau-Farbstoffe
  • Vielseitig – Kompatibel mit nachträglichen Massenspektrometrieanalysen und Proteinsequenzierungen
  • Praktisch – Nur Wasserwäsche, keine Säure-Fixiermittel oder Methanol-Entfärbungslösungen erforderlich
  • Stabil – 1 Jahr lang bei Zimmertemperatur stabil – konsistente Leistungsfähigkeit und Platzersparnis in der Kühllagerung
  • Flexibel – Färbung und Waschdauer können je nach Zeit- und Empfindlichkeitsanforderungen angepasst werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren.
Kolorimetrisch
Protein-Färbung
1 l
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion
Coomassie
Imperial™
Protein
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Ethyl alcohol