Learn More
Thermo Scientific™ CHAPS-Detergens (3-((3-Cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Nicht denaturierende, zwitterionische Detergenzien, die unspezifische Proteininteraktionen mit weniger Proteinaggregation stören als nichtionische Detergenzien.
308.00 CHF - 2495.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungsmittel |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
Form | Pulver |
Reagenztyp | Detergenz (Pure) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11841445
|
Thermo Scientific™
28299 |
100 g |
2495.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11851445
|
Thermo Scientific™
28300 |
5 g |
308.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ CHAPS ist ein zwitterionisches Detergenz, das sich besonders gut für den Schutz des nativen Zustands von Proteinen eignet.
CHAPS ist ein Sulfobetain-Derivat der Cholsäure. Dieses zwitterionische Detergenz ist nützlich für die Solubilisierung der Membranproteine, wenn es wichtig ist, die Proteinaktivität aufrechtzuerhalten. CHAPS ist in einem breiten pH-Bereich (2 bis 12) löslich und kann aufgrund der hohen kritischen Mizellenkonzentration (CMC) leicht durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden.
Leistungsmerkmale:
- Vielseitige zwitterionische Detergenzien
- Sorgen für die schonende aber wirksame Lyse von Säugerzellkulturen
- Bewirken keine Denaturierung und in der Regel auch keine Inaktivierung der Proteinfunktionen
- Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
- Werden häufig für die isoelektrische Fokussierung (IEF) und 2D-Elektrophorese eingesetzt
Eigenschaften von CHAPS-Detergenz:
- Chemische Bezeichnung: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
- Molekulargewicht: 614,88
- Detergenzklasse: Zwitterionisch
- Aggregationszahl: 10
- Mizellenmolekulargewicht: 6.149
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 8 bis 10 mM (0,4920 bis 0,6150 %, w/v)
- Trübungspunkt: ≥ 100 °C
- Dialysierbar: Ja
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Pulver | |
Detergenz (Pure) |