Learn More
Thermo Scientific™ CHAPS-Detergens (3-((3-Cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Nicht denaturierende, zwitterionische Detergenzien, die unspezifische Proteininteraktionen mit weniger Proteinaggregation stören als nichtionische Detergenzien.
Marke:  Thermo Scientific™ 28299
2156.67 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11841445
  • 2275.00 CHF / 100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ CHAPS ist ein zwitterionisches Detergenz, das sich besonders gut für den Schutz des nativen Zustands von Proteinen eignet.
CHAPS ist ein Sulfobetain-Derivat der Cholsäure. Dieses zwitterionische Detergenz ist nützlich für die Solubilisierung der Membranproteine, wenn es wichtig ist, die Proteinaktivität aufrechtzuerhalten. CHAPS ist in einem breiten pH-Bereich (2 bis 12) löslich und kann aufgrund der hohen kritischen Mizellenkonzentration (CMC) leicht durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden.
Besondere Merkmale:
  • Vielseitige zwitterionische Detergenzien
  • Sorgen für die schonende aber wirksame Lyse von Säugerzellkulturen
  • Bewirken keine Denaturierung und in der Regel auch keine Inaktivierung der Proteinfunktionen
  • Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
  • Werden häufig für die isoelektrische Fokussierung (IEF) und 2D-Elektrophorese eingesetzt
Eigenschaften von CHAPS-Detergenz:
  • Chemische Bezeichnung: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
  • Molekulargewicht: 614,88
  • Detergens-Klasse: Zwitterionisch
  • Aggregationszahl: 10
  • Molekülmasse der Mizelle: 6149
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 8 bis 10 mM (0,4920 bis 0,6150 %, w/v)
  • Trübungspunkt: ≥ 100 °C
  • Dialysierbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CHAPS
Bei Raumtemperatur lagern
Detergenz (Pure)
Reinigungsmittel
Pulver
100 g