Learn More
Thermo Scientific™ CT(PEG)12 Carboxy-PEG-Thiol Compound
CT(PEG)n: Carboxylsäure- und Sulfhydrylverbindung mit einem 12-Einheiten PEG-Abstandshalter (Polyethylenglykol); Carboxylat- und Pegylat-Quantenpunkte, Goldoberflächen, Silber.
Marke: Thermo Scientific™ 26133
598.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce CT(PEG)12 oder Carboxy-PEG12-Thiol ist eine Carboxyl- und Sulfhydryl-endende Verbindung, die einen 12-Einheiten-Polyethylenglykol(PEG)-Abstandshalter enthält und zur Modifikation von Oberflächen wie Quantenpunkten, Einschichten und magnetischen Partikeln verwendet wird.
CT(PEG)12 ist ein einzähniges Pegylierungsreagenz mit endständigem Thiol und Carbonsäure. Die PEG-Verbindung mit definiertem Molekulargewicht und definierter Länge des Spacers ist für die Modifikation von Oberflächen wie Quantenpunkten, selbst-assemblierenden Monolagen und Magnetpartikeln geeignet. Die Funktionalisierung fester Oberflächen mit diesem Polyethylenglykol-Reagenz bietet Carboxy-“Griffe“ für die Proteinimmobilisierung über EDC-Vernetzung, reduziert die unspezifische Proteinbindung erheblich und sorgt dafür.Leistungsmerkmale:
Metall-bindend – das endständige einzähnige Thiol reagiert durch koordinative Bindung spontan mit Goldoberflächen
Carboxylat – die terminale Carbonsäure ermöglicht die Konjugation mit aminhaltigen Affinitätsliganden unter Verwendung der Carbodiimid- (EDC) und Sulfo-NHS-Vernetzungschemie
Polyethylenglykol – PEG-Gruppen sind flexibel, nicht immunogen, hydrophil und reduzieren die unspezifische Bindung von Oberflächen bei Proteinmethoden erheblich
Spacerarm – der PEG-Spacer aus 12 Einheiten des Spacerarms ist fast 48 Ångström lang und minimiert die sterische Hinderung für die Proteinimmobilisierung und Bindungstests
Technische Daten:
- Alternative Bezeichnung: Carboxy-PEG12-Thiol
- Chemische Bezeichnung: 1-mercapto-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxanonatriacontan-39-oic acid
- Chemische Formel: C27H54O14S
- Molekulargewicht: 634,77
- Spacerarm: 47,8 Ångström
- Form: Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
- Löslichkeit: Zur Verwendung in DMSO oder DMF auflösen
Spezifikation
Amin | |
Konjugierende Gruppen, Polyethylenglycol (PEG) | |
12 Ethylenglykol-Einheiten | |
100 mg | |
Thiol-Zusammensetzung |
Bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Carbonsäure, Thiol | |
Fest | |
DMF oder DMSO |