Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)4 Carboxy-PEG-Amine Compound
CA(PEG)n: pegylierte Aminosäuren der Form Carboxy-PEG-Amin; mit 4 bis 24 Polyethylenglykol-Einheiten; für die Pegylierung von Oberflächen und Molekülen.
327.00 CHF - 1166.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Markertyp Konjugierende Gruppen, Polyethylenglycol (PEG)
Reaktiver Teil Amin, Carbonsäure, Primäres Amin
Abstandshalter 4 Ethylenglykol-Einheiten
Löslichkeit Wasser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10220064
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26120
100 mg
327.00 CHF
100 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10137403
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26121
1 g
1166.00 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-Verbindungen sind pegylierte Aminosäuren der Form Carboxy-PEG-Amin, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Pegylierung von Oberflächen und Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 Polyethylenglykol-Einheiten.
CA(PEG)n ist die Abkürzung für eine Reihe von Verbindungen mit Polyethylenglykol(PEG)-Spacern mit Carboxy(-COOH)- und Amino(-NH2)-Termini. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Carboxy-PEGn-Amin, wobei das tiefgestellte “n” 4, 8, 12 oder 24 Ethylenglykoleinheiten bezeichnet. Die Carboxygruppe und das primäre Amin jeder Verbindung bieten spezifische Ziele zur Vernetzung und für andere Konjugationsmethoden, so dass diese Verbindungen als PEGylierungsreagenzien geeignet sind.
Leistungsmerkmale:
  • Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistungsfähigkeit bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
  • Wird als eine Reihe mit 4, 8, 12 und 24 Ethylenglykoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
  • PEG-Abstandhalter bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Ermöglicht die ortsspezifische Markierung oder Vernetzung von primären Aminen oder Carboxylgruppen auf Proteinen oder Oberflächen
  • Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
Bestellinformationen:
Alternative Benennung: Amino-dPEG-Säure; Amino-PEG-Carboxylsäure; Carboxy-PEO-Amin
Kompatibel mit:
Methyl-PEG-Amin-Verbindungen, MA(PEG)n; andere Arten von PEGylierungsreagenzien
Spezifikation
Spezifikation
Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Amin, Carbonsäure, Primäres Amin
Wasser
Konjugierende Gruppen, Polyethylenglycol (PEG)
4 Ethylenglykol-Einheiten
Aminverbindung
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CA(PEG)4 Carboxy-PEG-Amine Compound