Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Alkylierende Reagenzien werden in vorgewogenen Einwegformaten geliefert, um die Proteinvorbereitung zu optimieren.
Marke:  Thermo Scientific™ A39270
108.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16336562
  • 132.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Lodoacetamid oder Chloroacetamid werden in einem No-Weigh Format geliefert, bei dem kleine Mengen Reagenz vorgewogen und für den Einmalgebrauch verpackt werden. Dieses Einwegformat verhindert die im Laufe der Zeit eintretende Kontamination und den Verlust der Reaktivität von Reagenzien, die mit dem wiederholten Öffnen und Schließen eines einzelnen Fläschchens einhergehen. Das Format ermöglicht die Verwendung eines frischen Reagenzienfläschchens bei jedem Einsatz und macht das Auswiegen kleiner Reagenzienmengen überflüssig.
Die alkylierenden Reagenzien Iodoacetamid und Chloracetamid sind sulfhydryl-reaktive Alkylating-Reagenzien, die zur Blockierung reduzierter Cystein-Rückstände für die Proteincharakterisierung und Peptidkartierung verwendet werden. Die Alkylierung mit Iodoacetamid oder Chloracetamid nach der Cystinreduktion führt zur kovalenten Addition einer Carbamidomethylgruppe (57,07 Da) und verhindert die Bildung von Disulfid-Bindungen. Nach der Alkylierung hinzugefügte Reduktionsmittel reagieren mit überschüssigem Iodoacetamid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alkylierungsreagenz
10 x 2 mg
Chloroacetamide No-Weigh™ Format
Pierce™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK393139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA39270
ChargennummerZH393138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog NumberA39270
ChargennummerZD390122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberA39270
ChargennummerZC391285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberA39270
ChargennummerZB386708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA39270
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents > Chloroacetamide, No-Weigh™ Format, 10 x 2 mg