Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Optimieren Sie die Serumprobenvorbereitung, indem Sie unerwünschte Albumin- und IgG-Serumproteine für Proteinprofilierungsmethoden mit Hilfe von Qualitäts-Depletionskits reduzieren.
544.00 CHF - 742.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Pierce™ |
---|---|
Ausgangsmaterial | Plasma, Serum |
Endprodukttyp | Protein |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10579853
|
Thermo Scientific™
89875 |
Kit zur Entfernung von Albumin- und IgG |
742.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13484309
|
Thermo Scientific™
85160 |
Albumin-Abbaukit |
544.00 CHF
24 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Konzentrationen von Albumin und IgG können mehr als 70 % der gesamten Serumproteine bilden und während der Proteinprofilierung häufig geringmengige Proteine maskieren. Optimieren Sie die Serumprobenvorbereitung, indem Sie Albumin oder IgG schnell und bequem entfernen. Durch die Verwendung unserer Depletionskits zur Entfernung überschüssiger Serumproteine können weniger abundante Proteine von Interesse problemlos durch 2D-Elektrophorese und andere Methoden zur Proteinprofilierung, wie etwa mittels Massenspektrometrie, nachgewiesen werden.
Pierce Albumin/IgG Removal Kit• Optimiert—Der Mikrozentrifugeneinsatz ist für die Behandlung von 10 µl humanen Serumproben für 2D-Elektrophorese geeignet.
• Effizient—entfernt nahezu vollständig HSA und IgG und ermöglicht so die Erkennung von Proteinen in geringer Konzentration in 2D-Gelen
• Schnell—verarbeitet Proben in weniger als 40 Minuten
• Skalierbar—Verwenden Sie unterschiedliche Mengen Affinitätsharz, um Probenvolumen und -konzentration anzupassen.
Das Thermo Scientific Pierce Albumin/IgG Removal Kit verwendet eine klassische Mischung aus Cibacron Blue Dye und Protein A-Harz für Entfernung von Albumin und IgG. Der Farbstoff bindet mit guter Spezifität an Albuminm und Protein A bindet an IgG vieler Spezies und Unterklassen. Das kosteneffiziente Pierce Albumin/IgG Removal Kit kann neben humanen Proben auch zur Aufbereitung von Proben anderer Arten (z. B. Affe, Schwein, Kaninchen) verwendet werden. Das Kit ist außerdem skalierbar und ausreichend für die Verarbeitung von 25 Proben, die jeweils 600 µg Gesamtserumprotein (ca. 10 µl Serum) enthalten.
Pierce Albumin Depletionskit
• Vollständig—enthält optimierte Puffer- und Mikrozentrifugen-Spin-Säulen für das schnelle und bequeme Entfernen von Albumin aus 10 bis 50 µl-Proben
• Anpassbar—Die leicht dispensierbare Suspension verbessert die Leistung, erleichtert die Verarbeitung mehrerer Proben und kann an größere oder kleinere Säulen oder 96-Well-Filterplatten angepasst werden.
• Kompatibel—Das Entfernen von überschüssigem Albumin erleichtert die MS- oder Elektrophoresegel-Analyse von Serumproteinen in niedriger Konzentration.
Das Thermo Scientific Pierce Albumin Depletionskit-Harz wird als 50-prozentige Suspension geliefert. Zur Vorbereitung der Depletionssäulen werden 200 µl Suspension in die mitgelieferten Mikrozentrifugen-Spin-Säulen abgefüllt, um 100 µl abgesetzte Beads zu erhalten und 10 bis 50 µl Serumprobe in einer einzigen Reaktion zu verarbeiten. Das Kit wurde optimiert, um Human-, Schwein- und Schafalbumin aus Serumproben zu binden. Mit einer Änderung des Protokolls kann Albumin von Rind, Kalb, Ziege und Ratte mit dieser Methode entfernt werden. Das Kit ist nicht wirksam für die Entfernung von Mausalbumin. Die dermaßen vorbereiteten Proben eignen sich für den unmittelbaren Einsatz für Downstream-Analysen mittels Elektrophorese- oder MS-Anwendungen.
Spezifikation
Pierce™ | |
Plasma, Serum | |
Protein |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Albumin Serum Depletion Kits
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride