Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Optimieren Sie die Serumprobenvorbereitung, indem Sie unerwünschte Albumin- und IgG-Serumproteine für Proteinprofilierungsmethoden mit Hilfe von Qualitäts-Depletionskits reduzieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 89875
680.20 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10579853
  • 724.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kit zur Entfernung von Albumin- und IgG
Kit zur Entfernung von Albumin/Antikörpern
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Protein
Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
25 Reaktionen
Mikrozentrifuge, Massenspektrometer, 2D-Gelelektrophorese
Pierce™
Cibacron™ Blue Farbstoff, Protein A
Plasma, Serum
2D-Gelelektrophorese, Massenspektrometrie
Probenvorbereitung
Serumproteine
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA407195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89875
ChargennummerZK405436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89875
ChargennummerZJ405153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89875
ChargennummerZJ402633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89875
ChargennummerZI401453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89875
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits > Kit zur Entfernung von Albumin- und IgG